Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filters Funnel with Supor Membrane
Microfunnel ST filter funnels are available in gamma-irradiated, double-bagged packaging saving valuable time during entry into cleanrooms and hoods.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4750
Detalles adicionales : Peso : 1.85250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184391
  • 445.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
47 mm
0,45 μm
13,46 cm2
Plain Filtering Funnel
100 mL
40/paquete
Estéril
Supor (PES)