Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filters Funnel with Supor Membrane
Microfunnel ST filter funnels are available in gamma-irradiated, double-bagged packaging saving valuable time during entry into cleanrooms and hoods.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4851
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17174421
  • 478.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
25 mm
0,2 μm
3,9 cm2
Gridded Filtering Funnel
100 mL
40/paquete
Estéril
Supor (PES)