Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Metricel™ Black Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4817
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Sencillo método de extracción del embudo para acceder a la membrana: sin dobleces, lo que implica menos RSI y desgarros de la membrana
- Rendimiento de membrana probado
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
300 mL | |
0,45 μm | |
Estéril |
Negro | |
20/paquete | |
PES modificada con membrana Metricel |