Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Metricel™ Black Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
263.00€ - 375.00€
Especificaciones
Descripción Estéril
Material (membrana) PES modificada con membrana Metricel
Tamaño de poro 0,45 μm
Color de rejilla Negro
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17104411
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
4805
100 mL
375.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17104421
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
4817
300 mL
263.00€
paquete de 20
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
  • Proven membrane performance
  • For research use only
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
PES modificada con membrana Metricel
0,45 μm
Negro