Learn More
Heathrow Scientific Tubo de Microcentrífuga
Los tubos de microcentrífuga tienen tapas planas fijas para un fácil uso con una sola mano.
Marca: Heathrow Scientific HS4423
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
- 100 % polipropileno
- Área de escritura mate y tapón perforable para jeringa
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
15.000 x g | |
Natural | |
Microtubo | |
Polipropileno | |
1000 | |
No estéril |
Plano | |
Polipropileno | |
Natural | |
22,2 mm | |
0,2 ml | |
No |