Learn More
Heathrow Scientific Tubo de Microcentrífuga
Los tubos de microcentrífuga tienen tapas planas fijas para un fácil uso con una sola mano.
34.50€ - 61.25€
Especificaciones
Estilo de tapón Plano
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Descripción Microtubo
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16300776
Ver documentos Detalles de la promoción
Heathrow Scientific
HS4325
1,5 ml
34.50€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16310776
Ver documentos Detalles de la promoción
Heathrow Scientific
HS4422
0,5 ml
39.50€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16320776
Ver documentos Detalles de la promoción
Heathrow Scientific
HS4423
0,2 ml
61.25€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Graduaciones 0.1, 0.3, and 0.5 mL, Max. RCF clasificación: 15,000 x g
  • 100% polipropileno
  • Área de escritura esmerilada
  • Tapón perforable con jeringa
  • Autoclavable
  • Desechable
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Polipropileno
Natural
No estéril
Natural
Microtubo