Learn More
Kimble Chase™ Micro Separatory Funnels
Kimble Chase™ Micro Separatory Funnels are used in liquid-liquid extractions to separate (partition) the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
Marca:  Kimble Chase™ 298280-0010
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12817120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Standard taper joints
  • Squibb-type funnel with a PTFE stopcock plug with a 2mm bore
  • Plug is 821001-0002
  • Stopper not included
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and STM E438, Type I, Class A requirements
Especificaciones
Especificaciones
10 mL
141 mm
Micro Separatory Funnel, Squibb-type
Borosilicate Glass
ST 14/20