Learn More
Kimble Chase™ Micro Separatory Funnels
Kimble Chase™ Micro Separatory Funnels are used in liquid-liquid extractions to separate (partition) the components of a mixture into two immiscible solvent phases of different densities.
229.50€ - 261.12€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 mL |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Número de junta | ST 14/20 |
Tipo de producto | Micro Separatory Funnel, Squibb-type |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12827120
|
Kimble Chase™
298281-0010 |
125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12817120
|
Kimble Chase™
298280-0010 |
141 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Standard taper joints
- Squibb-type funnel with a PTFE stopcock plug with a 2mm bore
- Plug is 821001-0002
- Stopper not included
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and STM E438, Type I, Class A requirements
Especificaciones
10 mL | |
Borosilicate Glass | |
ST 14/20 | |
Micro Separatory Funnel, Squibb-type |