Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel, According to Pregl
Micro-Filter Funnel for small volumes.
Marca: ROBU VitraPOR™ 28042
Detalles adicionales : Peso : 0.06460kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
4 mL | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
2 | |
5/paq. |