Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel, According to Pregl
Micro-Filter Funnel for small volumes.
153.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 mL
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Cantidad 5/paq.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
16873076
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
28042
2
153.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16863076
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
28041
1
153.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16853076
Ver documentos Detalles de la promoción
ROBU VitraPOR™
28040
0
153.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Especificaciones
4 mL
Vidrio borosilicatado 3.3
5/paq.