missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle with Glass Tube
Micro-Filter Candle with narrow glass tube.
Marca: ROBU VitraPOR™ 18100
Detalles adicionales : Peso : 0.05370kg
Descripción
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Tubo de vidrio | |
15 mm |
No estéril | |
0 | |
6 mm |