Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle with Glass Tube
Micro-Filter Candle with narrow glass tube.
193.00€ - 496.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Esterilidad | No estériles |
Incluye | Tubo de vidrio |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16842936
|
ROBU VitraPOR™
18111 |
9 mm | 20 mm | 1 |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16812946
|
ROBU VitraPOR™
18122 |
13 mm | 25 mm | 2 |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16842946
|
ROBU VitraPOR™
18125 |
13 mm | 25 mm | 5 |
496.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16832936
|
ROBU VitraPOR™
18110 |
9 mm | 20 mm | 0 |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16832956
|
ROBU VitraPOR™
18143 |
20 mm | 55 mm | 3 |
390.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16832946
|
ROBU VitraPOR™
18124 |
13 mm | 25 mm | 4 |
213.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16862946
|
ROBU VitraPOR™
18131 |
20 mm | 30 mm | 1 |
327.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16892936
|
ROBU VitraPOR™
18120 |
13 mm | 25 mm | 0 |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16882936
|
ROBU VitraPOR™
18115 |
9 mm | 20 mm | 5 |
410.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16822936
|
ROBU VitraPOR™
18105 |
6 mm | 15 mm | 5 |
334.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16842956
|
ROBU VitraPOR™
18144 |
20 mm | 55 mm | 4 |
444.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16812956
|
ROBU VitraPOR™
18141 |
20 mm | 55 mm | 1 |
390.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16822956
|
ROBU VitraPOR™
18142 |
20 mm | 55 mm | 2 |
390.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16892946
|
ROBU VitraPOR™
18134 |
20 mm | 30 mm | 4 |
365.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16802936
|
ROBU VitraPOR™
18102 |
6 mm | 15 mm | 2 |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16872946
|
ROBU VitraPOR™
18132 |
20 mm | 30 mm | 2 |
327.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16802956
|
ROBU VitraPOR™
18140 |
20 mm | 55 mm | 0 |
390.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16852946
|
ROBU VitraPOR™
18130 |
20 mm | 30 mm | 0 |
327.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16882926
|
ROBU VitraPOR™
18100 |
6 mm | 15 mm | 0 |
193.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
No estériles | |
Tubo de vidrio |