missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGLL Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A3E11, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Especificaciones

Antígeno MGLL
Clon 2A3E11
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17201516
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
67846-1-IG-150UL
150 μL
349.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-12-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17211516
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
67846-1-IG-20UL
20 μL
129.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-12-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

MGLL (monoglyceride lipase) is also named as MAGL, HU-K5 and belongs to the monoacylglycerol lipase family. It converts monoacylglycerides to free fatty acids and glycerol and functions together with hormone-sensitive lipase (HSL) in the mobilization of fatty acids from the triglyceride stores of adipocytes. MGL protein is ubiquitously expressed in kidney, spleen, heart, liver, stomach, brain, lung, adrenal gland, adipose tissue and in brain,there are two bands of 33 kDa and 35 kDa can be detected. The single protein species expressed in muscle is larger (around 40 kDa) (PMID:11470505). This protein can exsit as a homodimer (PMID:19957260).

Especificaciones

Especificaciones

MGLL
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Pig, Human
Primary
2A3E11
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Mouse
11343
SDS
Product Certifications