missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MGC24039 Recombinant Protein

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH20855
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 160518
Peso molecular 81.5
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16198893
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00160518-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108903
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00160518-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH20855
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
81.5
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DENND5B
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
160518
MGC24039 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLCMPKGLSFRTQTDNKDPQFHSFIITREDGSRTYGFVLTFYEEVTSKQICTAMQTLYQMHNAEHYSSVYASSSCSMDSLASSLDEGDTTSLLKLQRYNSYDISRDTLYVSKSICLITPLPFMQACKKFLIQLYKAVTSQQPPPLPLESYIHNILYEVPLPPPGRSLKFYGVYEPVICQRPGPSELPLSDYPLREAFELLGLENLVQVFTCVLLEMQILLYSQDYQRLMTVAEGITTLLFPFQWQHVYVPILPASLLHFLDAPVPYLMGLQSKEGTDRSKLELPQEANLCFVDIDNHFIELPEEFPQFPNKVDFIQELSEVLVQFGIPPEGSLHCSESTSKLKNMVLKDLVNDKKNGNVCTNNISMYELLKGNETIARLQALAKRTGVAVEKMDLSASLGEKDKDLKLHCEEAELRDYQLNVQLREVFANRFTQMFADYEAFVIQTAQDMESWLTNREQMQNFDKVKRTIVFLLWLLVALLLILTFLNFLFFCAYAYPYIIDFVNLF
DKFZp686P1174/FLJ41648/FLJ43333/MGC24039
DENND5B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications