Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 8.0μm Tamaño de poro
Para uso en monitorización de aire; monitorización de fluidos; recopilación y análisis de partículas; y control de calidad de depósitos de retención de líquido
138.00€ - 540.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 8 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10616941
|
Merck
SCWP09025 |
90 mm |
202.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10713141
|
Merck
SCWP14250 |
142 mm |
540.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10369510
|
Merck
SCWP02500 |
25 mm |
169.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10470411
|
Merck
SCWP04700 |
47 mm |
270.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10330231
|
Merck
SCWP01300 |
13 mm |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Membrana de éster de celulosa mixta.
- Hidrófilo.
- Tamaño de poro: 0.8 μm
- Caudal de aire: 65 l/min x cm2
- Porosidad: 82 %
- Caudal de agua: 620 ml/min x cm2
- Unión de proteínas: 150μ g/cm2
- Temperatura máxima: 75 °C.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Para uso en monitorización de aire; monitorización de fluidos; recopilación y análisis de partículas; control de calidad de depósitos de retención de líquido. | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
8 μm | |
620 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |