Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 8.0μm Tamaño de poro
Para uso en monitorización de aire; monitorización de fluidos; recopilación y análisis de partículas; y control de calidad de depósitos de retención de líquido
Brand: Merck SCWP04700
221.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Additional Details : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Specifications
No esterilizable en autoclave | |
Membrana | |
MCE | |
No estéril | |
Para uso en monitorización de aire; monitorización de fluidos; recopilación y análisis de partículas; control de calidad de depósitos de retención de líquido. | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
Blanca | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
8 μm | |
620 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo | |
47 mm |
Safety and Handling
- MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Sólido inflamable Categoría 1
Hazard Statement
- H228-Sólido inflamable.
Precautionary Statement
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose