Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 1.2 μm de tamaño de poro
Se utiliza en investigación analítica.
141.00€ - 540.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 1,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10298200
|
Merck
RAWP02500 |
25 mm | 100Pack |
190.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10589022
|
Merck
RAWP09025 |
90 mm | 25Pack |
206.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10340181
|
Merck
RAWP04700 |
47 mm | 100Pack |
227.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10466071
|
Merck
RAWP14250 |
142 mm | 50Pack |
540.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10440601
|
Merck
RAWP01300 |
13 mm | 100Pack |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilizado en investigación analítica.
- Membrana de mezcla de celulosa
- Mezclas biológicamente inertes de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
- Código de filtro: Blanco
- Temperatura de funcionamiento máxima: 75 °C
- Punto de ebullición: ≥0.76 bares (aire con agua)
- Extraíble mediante análisis gravimétrico: 5 %
- Porosidad: 82 %
- Superficie del filtro; plano
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
1,2 μm | |
270 ml/min x cm2 | |
Plano | |
Hidrófilo |