Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 1.2 μm de tamaño de poro
Se utiliza en investigación analítica.
Marque: Merck RAWP01300
Informations supplémentaires : Peso : 0.10000kg
Description
Utilizado en investigación analítica.
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Spécification
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
13 mm |
Blanca | |
1,2 μm | |
270 ml/min x cm2 | |
Plano | |
100/paq. | |
Hidrófilo | |
13 mm |