Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck AAWG02500
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.00300kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
16 l/min/cm2 | |
Cuadriculado | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
25 mm |
≥1,0 bares, aire con agua | |
Membrana | |
Celulosa | |
No estéril | |
Para monitorización del aire, bioensayos, microbiología diaria, monitorización de partículas y eliminación de las partículas | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
150 µm | |
Hidrófilo | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- MCE .8UM WH GD 25MM 100/PK
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose