Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
161.00€ - 333.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 190 ml/min x cm2
N.º por caja 100Pack
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10196240
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AABG01300
13 mm Negra
224.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10677501
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AAWG02500
25 mm Blanca
180.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
10248010
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AABG02500
25 mm Negra
304.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10667501
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AAWG01300
13 mm Blanca
161.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10330131
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AABG04700
47 mm Negra
333.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10166290
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AAWG03700
37 mm Blanca
273.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10508642
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AABG03700
37 mm Negra
283.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10538252
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
AAWG04700
47 mm Blanca
236.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
No estéril
100Pack
Membranas de filtración
0,8 μm
190 ml/min x cm2
150 µm
Hidrófilo