Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck AABG04700
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Negra | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Para monitorización de aire, ensayos fluorescentes y control de partículas | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
150 µm | |
Hidrófilo | |
47 mm |
≥1,0 bares, aire con agua | |
Membrana | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
16 l/min/cm2 | |
Cuadriculado | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
47 mm |