Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, estante de alambre
Para uso con mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables
Marca: Metro™ LT36WS
Detalles adicionales : Peso : 2.72000kg
Descripción
- Los estantes se montan en marcos de tres lados con el uso de pinzas
- Carga nominal para un máximo de 68,03 kg (150 lb)
- También es compatible con las mesas de trabajo de laboratorio MetroMax i
Especificaciones
28,3 in | |
Estante de alambre | |
68 kg | |
72 cm | |
Interior de |
3,4 kg | |
7,5 lb | |
Mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables | |
Bastidor en 3 lados | |
150 lb |