Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, cajón
Guarde los objetos de forma segura y ordenada con un accesorio adicional de cajón. El cajón de mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro viene en tamaños para longitudes de la mesa de 76, 91, 122 y 152 cm.
Marca: Metro™ WTD51S
Detalles adicionales : Peso : 11.24800kg
Descripción
- Puede usarse con mesas de trabajo fijas o móviles
Especificaciones
24 in | |
Cajón Deluxe | |
19 cm | |
7,5 in | |
64,6 cm |
25,75 in | |
25,75 × 24 × 7,5 pulg (64,6 × 61 × 19 cm) | |
61 cm | |
Mesas de trabajo fijas o móviles de 76, 91, 122 y 152 cm (30, 36, 48 y 60 pulg.) de ancho | |
Cromo liso |