Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y bastidor en 3 lados
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca: Metro™ LTSM48UPG
Detalles adicionales : Peso : 36.64800kg
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
47,75 in | |
47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm) | |
91,44 cm | |
Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | |
46 kg | |
273 kg | |
121,2 cm | |
Acero inoxidable |
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
36 in | |
30 in | |
101 lb | |
76,2 cm | |
600 lb |