Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica negra y estante sólido HD
Proteja a sus trabajadores en el laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro con un estante sólido HD y una parte superior / un protector de salpicaduras de acero inoxidable proporciona un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca:  Metro™ LTS48PB
Detalles adicionales : Peso : 51.16800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977101
  • 1970.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
47,75 in
47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,4 cm)
91,4 cm
Estante HD sólido
273 kg
121,2 cm
Acero inoxidable
Mesa fija
Ideal para laboratorio
36 in
30 in
76,2 cm
600 lb