Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica negra y estante sólido HD
Proteja a sus trabajadores en el laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro con un estante sólido HD y una parte superior / un protector de salpicaduras de acero inoxidable proporciona un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca: Metro™ LTSM30PB
Detalles adicionales : Peso : 27.94400kg
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
29,75 in | |
29,75 × 30 × 36 pulg (74,9 × 76,2 × 91,4 cm) | |
91,4 cm | |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | |
273 kg | |
74,9 cm | |
Acero inoxidable |
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
36 in | |
30 in | |
76,2 cm | |
600 lb |