Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica negra y estante sólido HD
Proteja a sus trabajadores en el laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro con un estante sólido HD y una parte superior / un protector de salpicaduras de acero inoxidable proporciona un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
Marca: Metro™ LTSM36PB
Detalles adicionales : Peso : 33.38400kg
Descripción
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
35,75 in | |
35,75 × 30 × 35,8 pulg (90,8 × 76,2 × 91,1 cm) | |
91,1 cm | |
Estante HD sólido, accesorio adaptador | |
273 kg | |
90,8 cm | |
Acero inoxidable |
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
35,8 in | |
30 in | |
76,2 cm | |
600 lb |