Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica negra y bastidor en 3 lados
Proteja a sus trabajadores en el laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ayuda a mantener a sus trabajadores seguros con una parte superior fenólica y una construcción de acero inoxidable a prueba de corrosión en todo el cuerpo.
Marca:  Metro™ LTS30UPB
Detalles adicionales : Peso : 25.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957091
  • 1740.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,4 cm)
36 in
Bastidor en 3 lados
75,5 cm
30 in
600 lb
273 kg
Ideal para laboratorio
91,4 cm
29,75 in
Acero inoxidable
76,2 cm
Mesa fija