Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
High-density, easy access storage
Marca: Metro™ BTES
Detalles adicionales : Peso : 13.42400kg
Includes:
- Postes altos de 1880 mm (74 pulgadas)
- Tornillería para conectar una unidad intermedia estacionaria a las guías
- Tornillería para anclar las guías al suelo
Descripción
Los sistemas de almacenamiento qwikTRAK están diseñados con una guía anclada al suelo que permite acceder fácilmente a todos los estantes en un espacio de almacenamiento eficiente.
- Unidades terminales estacionarias compatibles con los sistemas de almacenamiento qwikTRAK
- 1880 mm de alto
Para sistemas de almacenamiento de estantes Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ o MetroMax i™
Información de órdenes
Solicite un kit por sistema. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión | |
Kit de unidad final estacionaria | |
1880 mm | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
18 kg | |
39,6 lb | |
74 pulg | |
Acero inoxidable |