Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
High-density, easy access storage
610.00€ - 1165.00€
Especificaciones
Altura (imperial) | 74 pulg |
---|---|
Altura (métrico) | 1880 mm |
Incluye | Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión |
Tipo de producto | Kit de unidad final estacionaria |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15976871
|
Metro™
BTEX3 |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | Polímero | 25 lb | 11,4kg |
995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15966871
|
Metro™
BTES |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero inoxidable | 39,6 lb | 18 kg |
1165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15946871
|
Metro™
BTEC |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero | 39,6 lb | 18 kg |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15956871
|
Metro™
BTEK3 |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero | 39,6 lb | 18 kg |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
QwikTRAK storage systems are designed with a track anchored to the floor which allows easy access to all shelves in an efficient storage space.
- Stationary end units that are compatible with qwikTRAK storage systems
- 1880mm (74 in.) high
For storage with Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™, or MetroMax i™ shelf storage systems
Información de órdenes
Order one kit per system. Shelves sold separately.
Especificaciones
74 pulg | |
1880 mm | |
Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión | |
Kit de unidad final estacionaria |