Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationary End Unit Kits
High-density, easy access storage
Marca:  Metro™ BTEC
Detalles adicionales : Peso : 13.42400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946871
  • 610.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
para ver el stock
Includes:
  • Postes altos de 1880 mm (74 pulgadas)
  • Tornillería para conectar una unidad intermedia estacionaria a las guías
  • Tornillería para anclar las guías al suelo
Descripción
Descripción
Los sistemas de almacenamiento qwikTRAK están diseñados con una guía anclada al suelo que permite acceder fácilmente a todos los estantes en un espacio de almacenamiento eficiente.
  • Unidades terminales estacionarias compatibles con los sistemas de almacenamiento qwikTRAK
  • 1880 mm de alto
Para sistemas de almacenamiento de estantes Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q™ o MetroMax i™
Información de órdenes
Solicite un kit por sistema. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión
Kit de unidad final estacionaria
1880 mm
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
Acero
18 kg
39,6 lb
74 pulg
Cromo