Learn More
Metro™ Mesa con encimera perforada de sala limpia con estructura suspendida
Añada más espacio a su entorno de trabajo. La mesa con encimera perforada de sala limpia Metro con unidad de estantes de acero inoxidable en una estructura suspendida cuenta con una encimera perforada (con aproximadamente un 35 % de área abierta) y proporciona limpieza y estabilidad.
Marca:  Metro™ CTP3060S-H
Detalles adicionales : Peso : 20.13600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956901
  • 4065.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Patas de altura ajustable (de 83,8 a 101,6 cm en incrementos de 25 mm)
  • Poste trasero de 188 cm de altura
  • Encimera fabricada de acero inoxidable electropulido de tipo 304 y calibre 14 con orificios de 19 mm en centros de 25 mm
  • Los miembros de apoyo tienen acabado satinado
Especificaciones
Especificaciones
60 in
Mesa
Entre 83,8 y 101,6 cm
Suspensión, poste trasero de alta resistencia
29,7 kg
181,4 kg
152,5 cm
Acero inoxidable
Perforada
152,5 x 76,2 x 83,8 a 101,6 cm
33 a 40 pulg
30 in
65,5 lb
76,2 cm
400 lb