Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móvil con ruedas de tubo MetroMax Q
Asegure las propiedades de su laboratorio. La unidad de seguridad móvil con ruedas de tubo MetroMax Q de Metro proporciona protección móvil a materiales valiosos y objetos sensibles, manteniéndolos a salvo de pérdidas o hurtos a medida que se mueven por su ubicación.
Marca: Metro™ MQSEC56VE
Detalles adicionales : Peso : 74.75200kg
Descripción
- La fabricación de cable abierto de gran calibre mantiene el contenido visible para facilitar la comprobación del inventario
- Protección del producto antimicrobiano Microban™ integrado para mantener el producto “más limpio entre limpiezas”
- Puerta doble con mango giratorio ergonómico. Cada puerta se abre 270° y se puede fijar a los paneles laterales.
- Incluye cuatro ruedas de 127 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano; dos giratorias y dos giratorias con frenos.
- Las unidades estándar consisten en estantes de alambre superior e inferior recubiertos de epoxi topo, postes de acero trilobular, cubiertas de alambre y puertas
- Las unidades móviles incluyen ruedas y amortiguadores
- Aberturas de rejilla: 44 x 44mm
Modelos de DE
- Utilice dos ruedas 5MPX y dos ruedas 5MPBX.
- Incluye ruedas con acabado chapado
- Utilice dos ruedas 5PCX y dos ruedas 5PCBX.
- Recomendado para entornos húmedos o mojados
- Incluye ruedas de polímero resistentes a la corrosión
Estantes intermedios opcionales: Estantes de ajuste rápido MetroMax Q o a prueba de corrosión MetroMax i
Los estantes intermedios se venden por separado
Especificaciones
Unidad de seguridad móvil | |
Proporciona protección contra pérdidas o hurtos de materiales valiosos y objetos sensibles | |
Dos ruedas 5PCX y dos ruedas 5PCBX | |
81 kg | |
707 mm |
1645 x 707 x 1723 mm | |
1723 mm | |
1645 mm | |
Ruedas de 127 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano y polímero resistente a la corrosión |