Learn More
Metro™ Unidades de seguridad móvil con ruedas de tubo MetroMax Q
Asegure las propiedades de su laboratorio. La unidad de seguridad móvil con ruedas de tubo MetroMax Q de Metro proporciona protección móvil a materiales valiosos y objetos sensibles, manteniéndolos a salvo de pérdidas o hurtos a medida que se mueven por su ubicación.
2345.00€ - 3215.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Unidad de seguridad móvil |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Proporciona protección contra pérdidas o hurtos de materiales valiosos y objetos sensibles |
Altura (métrico) | 1723 mm |
Tipo de rueda | Ruedas de 127 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano y polímero resistente a la corrosión |
Anchura (métrico) | 707 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15957161
|
Metro™
MQSEC53DE |
Cuatro ruedas 5MPX | 75 kg |
2345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15917171
|
Metro™
MQSEC56DE |
Cuatro ruedas 5MPX | 81 kg |
3055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15937171
|
Metro™
MQSEC56VE |
Dos ruedas 5PCX y dos ruedas 5PCBX | 81 kg |
3215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15987161
|
Metro™
MQSEC53VE |
Dos ruedas 5PCX y dos ruedas 5PCBX | 75 kg |
2510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La fabricación de cable abierto de gran calibre mantiene el contenido visible para facilitar la comprobación del inventario
- Protección del producto antimicrobiano Microban™ integrado para mantener el producto “más limpio entre limpiezas”
- Puerta doble con mango giratorio ergonómico. Cada puerta se abre 270° y se puede fijar a los paneles laterales
- Incluye cuatro ruedas de 127 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano; dos giratorias y dos giratorias con frenos
- Las unidades estándar consisten en estantes de alambre superior e inferior recubiertos de epoxi topo, postes de acero trilobular, cubiertas de alambre y puertas
- Las unidades móviles incluyen ruedas y amortiguadores
- Aberturas de rejilla: 44 x 44 mm
Modelos de DE
- Utilice dos ruedas 5MPX y dos ruedas 5MPBX
- Incluye ruedas con acabado chapado
- Utilice dos ruedas 5PCX y dos ruedas 5PCBX
- Recomendado para entornos húmedos o mojados
- Incluye ruedas de polímero resistentes a la corrosión
Estantes intermedios opcionales: Estantes de ajuste rápido MetroMax Q o a prueba de corrosión MetroMax i
Los estantes intermedios se venden por separado
Especificaciones
Unidad de seguridad móvil | |
1723 mm | |
707 mm |
Proporciona protección contra pérdidas o hurtos de materiales valiosos y objetos sensibles | |
Ruedas de 127 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano y polímero resistente a la corrosión |