Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Color Shelf Marker
Use to assign color coding to individual shelf levels, shelving units, carts, or strorage areas
Marca:  Metro™ CSM6-BX
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916901
  • 7.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se fija con facilidad al estante para la identificación del contenido
  • Longitud: 15,24 cm (6 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
6 pulg
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
15,2 cm