Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Color Shelf Marker
Use to assign color coding to individual shelf levels, shelving units, carts, or strorage areas
7.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 15,2 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15916901
Ver documentos Detalles de la promoción
Metro™
CSM6-BX
Azul
7.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15926901
Ver documentos Detalles de la promoción
Metro™
CSM6-RX
Rojo
7.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Attaches easity to shelf for content identification
  • 6 in. length
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
6 pulg
15,2 cm