Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Mobile Unit Kits
High-density, easy access storage
Marca:  Metro™ MXTTM18C
Detalles adicionales : Peso : 12.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957221
  • 655.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Includes: Postes, ruedas rígidas, canales de ruedas, paragolpes y conjuntos de rodillos
Descripción
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Información de órdenes
  • Solicite uno por cada unidad móvil
  • Los estantes se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Postes, ruedas rígidas cromadas, canal de rueda, paragolpes y conjuntos de rodillos
Kit de unidad móvil
45,7cm
18 pulg
Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™