Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Mobile Unit Kits
High-density, easy access storage
655.00€ - 1115.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™ |
---|---|
Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
Código de producto | Marca | Incluye | Anchura (imperial) del estante | Anchura (métrico) del estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Anchura (imperial) del estante | Anchura (métrico) del estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15957221
|
Metro™
MXTTM18C |
Postes, ruedas rígidas cromadas, canal de rueda, paragolpes y conjuntos de rodillos | 18 pulg | 45,7cm |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15967221
|
Metro™
MXTTM18S |
Postes, ruedas rígidas de acero inoxidable, canal de rueda, paragolpes y conjuntos de rodillos | 18 pulg | 45,7cm |
1085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15977221
|
Metro™
MXTTM24C |
Postes, ruedas rígidas cromadas, canal de rueda, paragolpes y conjuntos de rodillos | 24 pulg | 61 cm |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15987221
|
Metro™
MXTTM24S |
Postes, ruedas rígidas de acero inoxidable, canal de rueda, paragolpes y conjuntos de rodillos | 24 pulg | 61 cm |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks. This design allows for open aisles eliminating hard to reach spaces, an interchangeable/modular storage system and easier cleaning.
- Mobile units move along anchored track allowing easy access to all shelves
Información de órdenes
- Order one per mobile unit
- Shelves sold separately
Especificaciones
Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™ | |
Kit de unidad móvil |