Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica negra con bastidor en 3 lados
Mantenga su laboratorio limpio con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero Metro MetroMax i™, que ofrece una resistencia superior a la corrosión con la protección de productos antimicrobianos Microban™ integrada.
Marca: Metro™ LTM30XUPB3
Detalles adicionales : Peso : 30.12000kg
Descripción
Estas mesas de trabajo proporcionan la plataforma de producto ideal, tienen un diseño modular y ofrecen la máxima flexibilidad en función de los requisitos de la aplicación.
- Construcción de polímeros avanzada para entornos de laboratorio corrosivos
- Superficies lisas fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
29,75 in | |
29,75 × 30 × 40,5 pulg (74,9 × 76,2 × 101,6 cm) | |
101,6 cm | |
Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador | |
273 kg | |
74,9 cm | |
Polímero |
Mesa móvil | |
Ideal para laboratorio | |
40,5 in | |
30 in | |
76,2 cm | |
600 lb |