Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, parte superior inoxidable y protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados
La construcción avanzada de polímeros de la mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ proporciona un excelente rendimiento de resistencia a la corrosión para los entornos de laboratorio más corrosivos.
Marca: Metro™ LT60XUS3
Detalles adicionales : Peso : 36.28800kg
Descripción
- La mesa presenta superficies lisas que son fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
59,75 in | |
59,75 × 30 × 39,5 pulg (151,7 × 76,2 × 100,3 cm) | |
100,3 cm | |
Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados | |
273 kg | |
151,7 cm | |
Polímero |
Mesa fija | |
Ideal para laboratorio | |
39,5 in | |
30 in | |
76,2 cm | |
600 lb |