Learn More
Metro™ Accesorio de mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, cajones
El cajón de mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ está disponible en una variedad de tamaños para proporcionar espacio adicional y funcionalidad en su configuración de almacenamiento.
Marca: Metro™ LTD3L
Detalles adicionales : Peso : 3.99200kg
Descripción
- Los cajones son adecuados para mesas de 76, 91,4, 121,9 y 152,4 cm de longitud
- Función de bloqueo disponible
Especificaciones
Cajón de bloqueo | |
3 in | |
7,6 cm | |
Para mesas de trabajo de laboratorio de 76, 91,4, 121,9 y 152,4 cm (30, 36, 48 y 60 pulg) |