Learn More
Metro™ Accesorio de carro Flexline™: soporte de recipientes para objetos punzantes con correas de velcro
Se acopla a los carros para facilitar el acceso mientras se desplazan
Marca: Metro™ FL251
Detalles adicionales : Peso : 0.90400kg
Descripción
- Bloqueable
- Dimensiones con caja de guantes: 12,06 x 33,02 x 50,48cm (4,75 x 13 x 19,875 pulg)
- Dimensiones sin caja de guantes: 12,06 x 33,02 x 28,89 cm
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes | |
Recipiente para objetos punzantes | |
Carros Lifeline |