Learn More
Metro™ Accesorio de carro Flexline™: soporte de recipientes para objetos punzantes con correas de velcro
Se acopla a los carros para facilitar el acceso mientras se desplazan
79.20€ - 343.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipientes para objetos punzantes |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Carros Lifeline |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966911
|
Metro™
FL251 |
Recipiente para objetos punzantes |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15956911
|
Metro™
FL250 |
Soporte de recipientes para objetos punzantes con correas de velcro |
79.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bloqueable
- Dimensiones con caja de guantes: 12,06 x 33,02 x 50,48 cm (4,75 x 13 x 19,875 pulg.)
- Dimensiones sin caja de guantes: 12,06 x 33,02 x 28,89 cm
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes | |
Carros Lifeline |