Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio, protector de salpicaduras
Combine la longitud y el color con la encimera seleccionada
Marca:  Metro™ LT36BSG
Detalles adicionales : Peso : 2.36000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917031
  • 130.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 10,2 cm de alto
  • Se acopla a la mesa fenólica con orificios preperforados
Especificaciones
Especificaciones
33,75 in
4 in
Gris
10,2 cm
87,5 cm