Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super con suspensión
Amplíe fácilmente su espacio de trabajo. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro™ HD Super con suspensión tiene postes traseros extendidos que permiten la fijación de la estantería suspendida.
Marca:  Metro™ WTC307US
Detalles adicionales : Peso : 83.52800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937341
  • 2165.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 76 cm de ancho
  • Equipado con postes traseros fijos de 223,5 cm y pies de nivelación delanteros
Información de órdenes
Los estantes y las ruedas Cantilever se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
72 in
30 in
Ideal para laboratorio
34 in
30 in
Ruedas no incluidas; se venden por separado.
76,2 cm
182,5 cm
Acero inoxidable
Mesa de trabajo
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
86,4 cm
Suspensión
105 kg
230 lb
76,2 cm
Base abierta (sin estante inferior)