Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Stationary Intermediate Unit Kits
Connects one double-deep stationary imtermediate unit to to tracks and anchors tracks to floor
Marca: Metro™ LBTAX3
Detalles adicionales : Peso : 8.88800kg
Descripción
- Para su uso con los sistemas de estantes Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ y MetroMax iQ
- El kit incluye postes altos estacionarios de 188 cm y elementos de conexión
Información de órdenes
Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo | |
Kit de unidad intermedia estacionaria | |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | |
Polímero |
11 kg | |
24,3 lb | |
Polímero pesado |