Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Stationary Intermediate Unit Kits
Connects one double-deep stationary imtermediate unit to to tracks and anchors tracks to floor
980.00€ - 1610.00€
Especificaciones
Incluye | Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo |
---|---|
Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15976971
|
Metro™
LBTAC |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero | 39,6 lb | 18 kg |
980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15986971
|
Metro™
LBTAK3 |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero | 39,6 lb | 18 kg |
1180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15996971
|
Metro™
LBTAS |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero inoxidable | 39,6 lb | 18 kg |
1610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15906981
|
Metro™
LBTAX3 |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | Polímero | 24,3 lb | 11 kg |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ and MetroMax iQ shelving systems
- Kit includes 74 in. (188cm) high stationary posts and connecting hardware
Información de órdenes
Shelves are sold separately.
Especificaciones
Postes estacionarios altos de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión para conectar las unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™ de doble profundidad a la guía y anclar la guía al suelo | |
Kit de unidad intermedia estacionaria |