Learn More
Masterflex™ Tubos de PTFE métricos
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción.Los tubos métricos de PTFE Cole-Parmer™ son ideales para trabajos de gran pureza.Soporta temperaturas extremas.
Marca: Masterflex™ 06605-52
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tubos de PTFE translúcidos
- Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
- Excelente resistencia a grietas y tensiones
- Bajo coeficiente de fricción
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23
- Los tubos se fabrican conforme a GMP
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
USP, GMP | |
1,48 mm | |
3 mm | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, adecuados para trabajo de gran pureza | |
1 unidad | |
Translúcido | |
de 260 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
7,62 m | |
-240 °C | |
Estériles | |
370 psi |