Learn More
Masterflex™ Tubos de PTFE métricos
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción.Los tubos métricos de PTFE Cole-Parmer™ son ideales para trabajos de gran pureza.Soporta temperaturas extremas.
122.00€ - 160.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP, GMP |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Longitud global (métrico) | 7,62 m |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, adecuados para trabajo de gran pureza |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11719919
|
Masterflex™
06605-52 |
1,48 mm |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11739899
|
Masterflex™
06605-54 |
4,48 mm |
160.00€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Translucent PTFE tubing
- Chemically inert, nontoxic, and virtually nonporous
- Excellent crack- and stress-resistance
- Low coefficient of friction
- Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); meets USP 23 Class VI requirements
- Tubing is manufactured according to GMP
- Sterilize with autoclave, ethylene oxide or use dry heat
Especificaciones
USP, GMP | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, adecuados para trabajo de gran pureza | |
1 unidad | |
Translúcido |
Esterilizable en autoclave | |
7,62 m | |
-240 °C | |
Estéril | |
de 260 °C |