missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
Marca: SP Bel-Art™ F37107-3808
Detalles adicionales : Peso : 0.06240kg
Descripción
- La forma más utilizada.
- Elija entre rojo, amarillo o azul.
- El anillo de pivote permite que la barra de giro “bascule” mientras gira para mejorar las condiciones de mezcla
Especificaciones
8 mm | |
Rojo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
38 mm |
Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
10 paquete | |
Esterilizable en autoclave |